Amberlite® XAD-1180 ion exchange resin
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
L16097.22 L16097.36
L16097.22EA 40.5 EUR
L16097.22 L16097.36
Amberlite® XAD-1180 ion exchange resin
Amberlite® XAD-1180
CAS No.: 97396-56-0 MDL No.: MFCD00145830
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00145830
Núm. CAS: 97396-56-0
Índice Merck: 14,382