4-Amino-2-isopropyl-5-methylphenol hydrochloride 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
L16282.03
L16282.06
L16282.03EA
24.7
EUR
L16282.03
L16282.06
4-Amino-2-isopropyl-5-methylphenol hydrochloride 97%
4-Amino-2-isopropyl-5-methylphenol hydrochloride
Purity: 97%
CAS No.: 6321-11-5
Molecular Formula: C10H15NO.HCl
Formula Weight: 201.70
Odour: Odourless
Melting Point: 258-262°
Beilstein Reference: 3700651
MDL No.: MFCD00035504
Formula:
C₁₀H₁₆ClNO MW: 201.7 g/mol Pto. de fusión: 258…262 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00035504 Núm. CAS: 6321-11-5 |