N-(4-Chloro-2-butynyl)phthalimide 97%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
L16313.03
L16313.06
L16313.03EA
96.8
EUR
L16313.03
L16313.06
N-(4-Chloro-2-butynyl)phthalimide 97%
N-(4-Chloro-2-butynyl)phthalimide
Purity: 97%
CAS No.: 4819-69-6
Molecular Formula: C12H8ClNO2
Formula Weight: 233.66
Odour: Nearly Odourless
Melting Point: 115-120°
Beilstein Reference: 179626
UN No.: UN3261
MDL No.: MFCD01318120
Formula:
C₁₂H₈ClNO₂ MW: 233,66 g/mol Pto. de fusión: 115…120 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD01318120 Núm. CAS: 4819-69-6 ADR: 8,III |