Trimorpholinophosphine oxide 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Phosphoric Trimorpholide
L16315.06
L16315.14
L16315.06EA
41.3
EUR
L16315.06
L16315.14
Trimorpholinophosphine oxide 99%
Trimorpholinophosphine oxide
Purity: 99%
CAS No.: 4441-12-7
Molecular Formula: C12H24N3O4P
Formula Weight: 305.32
Melting Point: 188-192°
Beilstein Reference: 280155
MDL No.: MFCD00047406
Formula:
C₁₂H₂₄N₃O₄P Pto. de fusión: 188…192 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00047406 Núm. CAS: 4441-12-7 EINECS: 224-662-7 |