Ethyl-3-methylisoxazole-4-carboxylate 97%
Proveedor: Thermo Scientific
L16362.03 L16362.06
L16362.03EA 41.4 EUR
L16362.03 L16362.06
Ethyl-3-methylisoxazole-4-carboxylate 97%
Ethyl-3-methylisoxazole-4-carboxylate
Purity: 97% CAS No.: 20328-15-8 Molecular Formula: C7H9NO3 Formula Weight: 155.15 Refractive Index: 1.4595 Boiling Point: 64°/0.6mm Beilstein Reference: 1072756 MDL No.: MFCD01075736
Formula: C₇H₉NO₃
MW: 155,15 g/mol
Pto. Ebullición: 64 °C (0,6 mmHg)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01075736
Núm. CAS: 20328-15-8