Perfluoro-2,5,8-trimethyl-3,6,9-trioxadodecanoyl fluoride 97%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
L16614.06 L16614.14
L16614.06EA 72.5 EUR
L16614.06 L16614.14
Perfluoro-2,5,8-trimethyl-3,6,9-trioxadodecanoyl fluoride 97%
Perfluoro-2,5,8-trimethyl-3,6,9-trioxadodecanoyl fluoride
Purity: 97% CAS No.: 27639-98-1 Molecular Formula: C12F24O4 Formula Weight: 664.09 Flash Point: None Refractive Index: 1.3000 Boiling Point: 158-161° UN No.: UN3265 MDL No.: MFCD00084743
Formula: C₁₂F₂₄O₄
MW: 664,09 g/mol
Pto. Ebullición: 158…161 °C
Densidad: 1,80
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00084743
Núm. CAS: 27639-98-1
ADR: 8,II