Ultramark® 1621 mass spec standard
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
L16698.03EA 136 EUR
L16698.03 L16698.MD
Ultramark® 1621 mass spec standard
Ultramark® 1621
Formula: C₆H₁₈N₃P₃
MW: 231,189 g/mol
Densidad: 1,8
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00242454
Núm. CAS: 105809-15-2