2-Chloro-1,1,2-trifluoroethyl difluoromethyl ether 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
L16725.06
L16725.14
L16725.06EA
111
EUR
L16725.06
L16725.14
2-Chloro-1,1,2-trifluoroethyl difluoromethyl ether 97%
2-Chloro-1,1,2-trifluoroethyl difluoromethyl ether
Purity: 97%
CAS No.: 13838-16-9
Molecular Formula: C3H2ClF5O
Formula Weight: 184.49
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: None
Refractive Index: 1.3030
Boiling Point: 56-57°
Beilstein Reference: 1737129
MDL No.: MFCD00069095
Formula:
C₃H₂ClF₅O Pto. Ebullición: 56…57 °C Densidad: 1,517 |
Número MDL:
MFCD00069095 Núm. CAS: 13838-16-9 EINECS: 237-553-4 Índice Merck: 14,3581 |