Ishikawa's reagent ≥90%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
L16738.14
L16738.22
L16738.14EA
80.5
EUR
L16738.14
L16738.22
Ishikawa's reagent ≥90%
Ishikawa's reagent
Purity: 90+%
CAS No.: 309-88-6
Molecular Formula: C7H11F6N
Formula Weight: 223.16
Flash Point: 14°(57°F)
Refractive Index: 1.3500
Boiling Point: 56-57°/58mm
UN No.: UN2924
MDL No.: MFCD00054683
Formula:
C₇H₁₁F₆N Pto. Ebullición: 56…57 °C (58 mmHg) Densidad: 1,230 Pto. de inflamación: 14 °C (57 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00060264 Núm. CAS: 309-88-6 ADR: 3,II |