Lithium trifluoroacetate 97%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
L16801.09
L16801.18
L16801.09EA
42.8
EUR
L16801.09
L16801.18
Lithium trifluoroacetate 97%
Lithium trifluoroacetate
Purity: 97%
CAS No.: 2923-17-3
Molecular Formula: LiCO2CF3
Formula Weight: 119.96
UN No.: UN2811
MDL No.: MFCD00013216
Formula:
LiCO₂CF₃ MW: 119,96 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00013216 Núm. CAS: 2923-17-3 EINECS: 220-878-0 ADR: 6.1,II |