Trimethoxy[3-(phenylamino)propyl]silane 96%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
N-[3-(Trimethoxysilyl)propyl]aniline
L16850.14
L16850.22
L16850.14EA
32.9
EUR
L16850.14
L16850.22
Trimethoxy[3-(phenylamino)propyl]silane 96%
Trimethoxy[3-(phenylamino)propyl]silane
Purity: 96%
CAS No.: 3068-76-6
Molecular Formula: C12H21NO3Si
Formula Weight: 255.39
Flash Point: 165°(329°F)
Refractive Index: 1.5055
Odour: Weak
Boiling Point: 310°
Beilstein Reference: 8620045
UN No.: UN3267
MDL No.: MFCD00053673
Formula:
C₁₂H₂₁NO₃Si MW: 255,39 g/mol Pto. Ebullición: 310 °C Densidad: 1,07 Pto. de inflamación: 165 °C (329 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00053673 Núm. CAS: 3068-76-6 EINECS: 221-328-2 ADR: 8,III |