α-Methyl-4-trifluoromethylbenzyl alcohol 96%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
1-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]ethanol
L16878.03
L16878.06
L16878.03EA
37
EUR
L16878.03
L16878.06
α-Methyl-4-trifluoromethylbenzyl alcohol 96%
alpha-Methyl-4-trifluoromethylbenzyl alcohol
Purity: 97%
CAS No.: 1737-26-4
Molecular Formula: C9H9F3O
Formula Weight: 190.17
Flash Point: 98°(208°F)
Refractive Index: 1.4580
Boiling Point: 62-63°/0.5mm
Beilstein Reference: 2257808
MDL No.: MFCD00039618
Formula:
C₉H₉F₃O MW: 190,17 g/mol Pto. Ebullición: 62…63 °C (0,5 mmHg) Densidad: 1,237 Pto. de inflamación: 98 °C (208 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00039618 Núm. CAS: 1737-26-4 |