N-Fluoro-N'-(chloromethyl)triethylenediaminebis(tetrafluoroborate) ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
L17003.06 L17003.14
L17003.06EA 61.3 EUR
L17003.06 L17003.14
N-Fluoro-N'-(chloromethyl)triethylenediaminebis(tetrafluoroborate) ≥98%
N-Fluoro-N'-(chloromethyl)triethylenediaminebis(tetrafluoroborate)
Purity: 98+% CAS No.: 140681-55-6 Molecular Formula: C7H14B2ClF9N2 Formula Weight: 354.26 Melting Point: ca 250° dec. UN No.: UN3088 MDL No.: MFCD00142607
Formula: C₇H₁₄B₂ClF₉N₂
Pto. de fusión: ∼ 250 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00142607
Núm. CAS: 140681-55-6
EINECS: 414-380-4
ADR: 4.2,II