3-Bromo-2-chloropyridine-5-sulphonyl chloride 96%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
L17015.03
L17015.06
L17015.03EA
53.5
EUR
L17015.03
L17015.06
3-Bromo-2-chloropyridine-5-sulphonyl chloride 96%
3-Bromo-2-chloropyridine-5-sulphonyl chloride
Purity: 96%
CAS No.: 216394-05-7
Molecular Formula: C5H2BrCl2NO2S
Formula Weight: 290.95
Melting Point: 65-70°
UN No.: UN3261
MDL No.: MFCD01318107
Formula:
C₅H₂BrCl₂NO₂S Pto. de fusión: 65…70 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD01318107 Núm. CAS: 216394-05-7 ADR: 8,III |