Bis(tetraethylammonium) bis(2-thioxo-1,3-dithiole-4,5-dithiolato)zincate 97%
Proveedor: Thermo Scientific
L17046.03
L17046.MD
L17046.03EA
267
EUR
L17046.03
L17046.MD
Bis(tetraethylammonium) bis(2-thioxo-1,3-dithiole-4,5-dithiolato)zincate 97%
Bis(tetraethylammonium) bis(2-thioxo-1,3-dithiole-4,5-dithiolato)zincate
Purity: 97%
CAS No.: 72022-68-5
Molecular Formula: C22H40N2S10Zn
Formula Weight: 718.60
Melting Point: 202-206°
Beilstein Reference: 4900651
MDL No.: MFCD00623815
Formula:
C₂₂H₄₀N₂S₁₀Zn MW: 718,60 g/mol Pto. de fusión: 202…206 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00623815 Núm. CAS: 72022-68-5 |