2-Chloro-N-methoxy-N-methylacetamide 98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Methyl 2-Chloro-N-methylacetohydroxamate
L17048.06
L17048.14
L17048.06EA
29.4
EUR
L17048.06
L17048.14
2-Chloro-N-methoxy-N-methylacetamide 98%
2-Chloro-N-methoxy-N-methylacetamide
Purity: 98%
CAS No.: 67442-07-3
Molecular Formula: C4H8ClNO2
Formula Weight: 137.57
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 104°(219°F)
Melting Point: 39-41°
Boiling Point: 94-95°/9mm
Beilstein Reference: 1924015
MDL No.: MFCD00134232
Formula:
C₄H₈ClNO₂ MW: 137,56 g/mol Pto. Ebullición: 94…95 °C (9 mmHg) Pto. de fusión: 39…41 °C Pto. de inflamación: 104 °C (219 °F) |
Número MDL:
MFCD00134232 Núm. CAS: 67442-07-3 |