Hydrogen fluoride pyridine complex (∼70% HF)
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
L17117.14
L17117.22
L17117.14EA
47.3
EUR
L17117.14
L17117.22
Hydrogen fluoride pyridine complex (∼70% HF)
Hydrogen fluoride pyridine complex
CAS No.: 62778-11-4
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Boiling Point: 50°/1mm
Beilstein Reference: 4750151
UN No.: UN1790
MDL No.: MFCD00012436
Formula:
C₅H₅N·(HF)x Pto. Ebullición: 50 °C (1 mmHg) Densidad: 1,100 Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00012436 Núm. CAS: 62778-11-4 UN: 1790 ADR: 8,I Índice Merck: 14,6821 |