6-Cyanonicotinic acid 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
L17127.03
L17127.MD
L17127.03EA
193
EUR
L17127.03
L17127.MD
6-Cyanonicotinic acid 97%
6-Cyanonicotinic acid
Purity: 97%
CAS No.: 70165-31-0
Molecular Formula: C7H4N2O2
Formula Weight: 148.12
Melting Point: 189-194°
Beilstein Reference: 4384027
MDL No.: MFCD01318135
Formula:
C₇H₄N₂O₂ Pto. de fusión: 189…194 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD01318135 Núm. CAS: 70165-31-0 |