5-Methyl-1H-indole-2-carboxylic acid 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
L17145.03
L17145.06
L17145.03EA
80.4
EUR
L17145.03
L17145.06
5-Methyl-1H-indole-2-carboxylic acid 99%
5-Methyl-1H-indole-2-carboxylic acid
Purity: 99%
CAS No.: 10241-97-1
Molecular Formula: C10H9NO2
Formula Weight: 175.19
Melting Point: ca 235° dec.
Beilstein Reference: 144055
MDL No.: MFCD00047166
Formula:
C₁₀H₉NO₂ Pto. de fusión: ∼ 235 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00047166 Núm. CAS: 10241-97-1 |