tert-Butyl acrylate 99% estabilizado
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Acrylic Acid tert-Butyl Ester
Estabilización:
Stabilised with 4-methoxyphenol (MEHQ) 15 ppm
L17169.AE
L17169.AP
L17169.AU
L17169.AEEA
35.8
EUR
L17169.AE
L17169.AP
L17169.AU
tert-Butyl acrylate 99% estabilizado
tert-Butyl acrylate
Stab. with 15ppm 4-methoxyphenol
Purity: 99%
CAS No.: 1663-39-4
Molecular Formula: C7H12O2
Formula Weight: 128.17
Flash Point: 11°(52°F)
Refractive Index: 1.4110
Melting Point: ca -69°
Boiling Point: 121°
Beilstein Reference: 1742329
UN No.: UN3272
MDL No.: MFCD00008809
Formula:
C₇H₁₂O₂ Pto. Ebullición: 121 °C Pto. de fusión: ∼–69 °C Densidad: 0,883 Pto. de inflamación: 11 °C (52 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00008809 Núm. CAS: 1663-39-4 EINECS: 216-768-7 UN: 3272 ADR: 3,II |