Ethyl-2-methyl-4,4,4-trifluoroacetoacetate 96%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Ethyl 4,4,4-Trifluoro-2-methyl-3-oxobutyrate
L17335.03
L17335.06
L17335.03EA
33.3
EUR
L17335.03
L17335.06
Ethyl-2-methyl-4,4,4-trifluoroacetoacetate 96%
Ethyl-2-methyl-4,4,4-trifluoroacetoacetate
Purity: 96%
CAS No.: 344-00-3
Molecular Formula: C7H9F3O3
Formula Weight: 198.14
Flash Point: 47°(116°F)
Refractive Index: 1.3700
Boiling Point: 144-146°
Beilstein Reference: 1783620
UN No.: UN3272
MDL No.: MFCD00190635
Formula:
C₇H₉F₃O₃ MW: 198,14 g/mol Pto. Ebullición: 144…146 °C Densidad: 1,258 Pto. de inflamación: 47 °C (116 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00190635 Núm. CAS: 344-00-3 ADR: 3,III |