2-Hydroxy-2-(trifluoromethyl)propionic acid 94%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
L17399.03
L17399.06
L17399.03EA
37.4
EUR
L17399.03
L17399.06
2-Hydroxy-2-(trifluoromethyl)propionic acid 94%
2-Hydroxy-2-(trifluoromethyl)propionic acid
Purity: 94%
CAS No.: 114715-77-4
Molecular Formula: C4H5F3O3
Formula Weight: 158.08
Melting Point: ca 85°
Boiling Point: 189°
Beilstein Reference: 1723691
UN No.: UN3261
MDL No.: MFCD00190646
Formula:
C₄H₅F₃O₃ Pto. Ebullición: 189 °C Pto. de fusión: ∼ 85 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00190646 Núm. CAS: 114715-77-4 ADR: 8,II |