5-Isopropyl-2-methoxybenzeneboronic acid ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: (5-Isopropyl-2-methoxyphenyl)boronic acid
L17460.03 L17460.06
L17460.03EA 53.6 EUR
L17460.03 L17460.06
5-Isopropyl-2-methoxybenzeneboronic acid ≥98%
5-Isopropyl-2-methoxybenzeneboronic acid
Purity: 98+% CAS No.: 216393-63-4 Molecular Formula: C10H15BO3 Formula Weight: 194.04 Melting Point: 85-87° Beilstein Reference: 9193266 MDL No.: MFCD01318154
Formula: C₁₀H₁₅BO₃
MW: 194,04 g/mol
Pto. de fusión: 85…87 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01318154
Núm. CAS: 216393-63-4