4-Nitrophenyl trifluoromethanesulphonate 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
L17481.03
L17481.06
L17481.03EA
27.3
EUR
L17481.03
L17481.06
4-Nitrophenyl trifluoromethanesulphonate 99%
4-Nitrophenyl trifluoromethanesulphonate
Purity: 99%
CAS No.: 17763-80-3
Molecular Formula: C7H4F3NO5S
Formula Weight: 271.17
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point: 50-54°
Beilstein Reference: 1998336
UN No.: UN2923
MDL No.: MFCD00192354
Formula:
C₇H₄F₃NO₅S Pto. de fusión: 50…54 °C |
Número MDL:
MFCD00192354 Núm. CAS: 17763-80-3 ADR: 8,III |