Ethyl-4-acetyl-5-oxohexanoate 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
L17496.06 L17496.14
L17496.06EA 16.1 EUR
L17496.06 L17496.14
Ethyl-4-acetyl-5-oxohexanoate 98%
Ethyl-4-acetyl-5-oxohexanoate
Purity: 98% CAS No.: 2832-10-2 Molecular Formula: C10H16O4 Formula Weight: 200.24 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.4545 Boiling Point: 153-154°/19mm Beilstein Reference: 1785189 MDL No.: MFCD00009211
Formula: C₁₀H₁₆O₄
Pto. Ebullición: 153…154 °C (19 mmHg)
Densidad: 1,067
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009211
Núm. CAS: 2832-10-2