7-Methylindole-3-carboxyaldehyde 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
7-Methyl-1H-indole-3-carbaldehyde
L17519.03
L17519.06
L17519.03EA
93
EUR
L17519.03
L17519.06
7-Methylindole-3-carboxyaldehyde 98%
7-Methylindole-3-carboxyaldehyde
Purity: 98%
CAS No.: 4771-50-0
Molecular Formula: C10H9NO
Formula Weight: 159.19
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point: 209-211°
Beilstein Reference: 122340
MDL No.: MFCD00047170
Formula:
C₁₀H₉NO MW: 159.19 g/mol Pto. de fusión: 209…211 °C |
Número MDL:
MFCD00047170 Núm. CAS: 4771-50-0 |