1-(tert-Butoxycarbonyl)piperidine-2-carboxylic acid 98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
1-(tert-butoxycarbonyl)piperidine-2-carboxylic acid, 1-n-boc-2-piperidinecarboxylic acid, N-BOC-2-Piperidinecarboxylic acid
L17528.06
L17528.03
L17528.06EA
55.5
EUR
L17528.06
L17528.03
1-(tert-Butoxycarbonyl)piperidine-2-carboxylic acid 98%
1-(tert-Butoxycarbonyl)piperidine-2-carboxylic acid
Purity: 98%
CAS No.: 98303-20-9
Molecular Formula: C11H19NO4
Formula Weight: 229.28
Melting Point: 129-131°
Beilstein Reference: 480022
MDL No.: MFCD01862877
Formula:
C₁₁H₁₉NO₄ MW: 229,276 g/mol Pto. de fusión: 129…131 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD01862877 Núm. CAS: 98303-20-9 |