1-(Phenylsulphonyl)indole 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos:
1-(Phenylsulphonyl)-1H-indole
L17566.03
L17566.06
L17566.03EA
25.2
EUR
L17566.03
L17566.06
1-(Phenylsulphonyl)indole 98%
1-(Phenylsulphonyl)indole
Purity: 98%
CAS No.: 40899-71-6
Molecular Formula: C14H11NO2S
Formula Weight: 257.31
Melting Point: 77-79°
Boiling Point: 192°/3mm
Beilstein Reference: 1286712
MDL No.: MFCD00134318
Formula:
C₁₄H₁₁NO₂S Pto. Ebullición: 192 °C (3 mmHg) Pto. de fusión: 77…79 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00134318 Núm. CAS: 40899-71-6 |