Ethyl-5-methoxyindole-2-carboxylate 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos:
5-Methoxyindole-2-carboxylic acid ethyl ester
L17596.03
L17596.06
L17596.03EA
39.9
EUR
L17596.03
L17596.06
Ethyl-5-methoxyindole-2-carboxylate 98%
Ethyl-5-methoxyindole-2-carboxylate
Purity: 98%
CAS No.: 4792-58-9
Molecular Formula: C12H13NO3
Formula Weight: 219.24
Melting Point: 154-157°
Beilstein Reference: 178104
MDL No.: MFCD00047163
Formula:
C₁₂H₁₃NO₃ MW: 219,24 g/mol Pto. de fusión: 154…157 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00047163 Núm. CAS: 4792-58-9 |