1-Isopropenyl-2-benzimidazolidinone ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
1-(Prop-1-en-2-yl)-2,3-dihydro-1H-1,3-benzodiazol-2-one, 1-(Prop-1-en-2-yl)-1H-benzo[d]imidazol-2(3H)-one
L17626.03
L17626.06
L17626.03EA
46.5
EUR
L17626.03
L17626.06
1-Isopropenyl-2-benzimidazolidinone ≥98%
1-Isopropenyl-2-benzimidazolidinone
Purity: 98+%
CAS No.: 52099-72-6
Molecular Formula: C10H10N2O
Formula Weight: 174.20
Melting Point: 121-123°
Beilstein Reference: 140587
MDL No.: MFCD00218253
Formula:
C₁₀H₁₀N₂O MW: 174,203 g/mol Pto. de fusión: 121…123 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00218253 Núm. CAS: 52099-72-6 EINECS: 257-661-5 |