5-(tert-Butoxycarbonylamino)-1-pentanol 96%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: N-(5-Hydroxypentyl)carbamic Acid tert-Butyl Ester, tert-Butyl N-(5-Hydroxypentyl)carbamate, tert-Butyl (5-hydroxypentyl)carbamate, N-Boc-5-aminopentanol, 5-(Boc-amino)-1-pentanol
L17649.03 L17649.06
L17649.03EA 61.3 EUR
L17649.03 L17649.06
5-(tert-Butoxycarbonylamino)-1-pentanol 96%
5-(tert-Butoxycarbonylamino)-1-pentanol
Purity: 96% CAS No.: 75178-90-4 Molecular Formula: C10H21NO3 Formula Weight: 203.28 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 109°(228°F) Refractive Index: 1.4560 Beilstein Reference: 3603659 MDL No.: MFCD01862955
Formula: C₁₀H₂₁NO₃
MW: 203.28 g/mol
Densidad: 1.000
Pto. de inflamación: >109 °C (228 °F)
Número MDL: MFCD01862955
Núm. CAS: 75178-90-4