3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyldimethylsilane 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
L17673.03
L17673.06
L17673.03EA
61.9
EUR
L17673.03
L17673.06
3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyldimethylsilane 95%
3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyldimethylsilane
Purity: 95%
CAS No.: 33558-36-0
Molecular Formula: C10H10F6Si
Formula Weight: 272.27
Refractive Index: 1.4125
Boiling Point: 40°/1.5mm
Beilstein Reference: 2859742
MDL No.: MFCD02093948
Formula:
C₁₀H₁₀F₆Si Pto. Ebullición: 40 °C (1,5 mmHg) Densidad: 1,230 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD02093948 Núm. CAS: 33558-36-0 |