Ethyl benzimidate hydrochloride 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
L17684.09
L17684.18
L17684.09EA
37
EUR
L17684.09
L17684.18
Ethyl benzimidate hydrochloride 97%
Ethyl benzimidate hydrochloride
Purity: 97%
CAS No.: 5333-86-8
Molecular Formula: C9H11NO.HCl
Formula Weight: 185.65
Melting Point: 115-117°
Beilstein Reference: 3697589
MDL No.: MFCD00043246
Formula:
C₉H₁₂ClNO Pto. de fusión: 115…117 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00043246 Núm. CAS: 5333-86-8 EINECS: 226-248-1 |