Dimethyl-2,6-naphthalenedicarboxylate ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
L17689.22
L17689.06
L17689.14
L17689.22EA
1200
EUR
L17689.22
L17689.06
L17689.14
Dimethyl-2,6-naphthalenedicarboxylate ≥99%
Dimethyl-2,6-naphthalenedicarboxylate
Purity: 99+%
CAS No.: 840-65-3
Molecular Formula: C14H12O4
Formula Weight: 244.25
Flash Point: 232°(449°F)
Melting Point: 187-193°
Beilstein Reference: 987259
MDL No.: MFCD00004100
Formula:
C₁₄H₁₂O₄ Pto. de fusión: 187…193 °C Pto. de inflamación: 232 °C (449 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00004100 Núm. CAS: 840-65-3 EINECS: 212-661-4 |