1,2-O-Isopropylidene-ɑ-D-glucurono-6,3-lactone ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
L17765.09
L17765.18
L17765.09EA
63.3
EUR
L17765.09
L17765.18
1,2-O-Isopropylidene-ɑ-D-glucurono-6,3-lactone ≥98%
1,2-O-Isopropylidene-alpha-D-glucurono-6,3-lactone
Purity: 98+%
CAS No.: 20513-98-8
Molecular Formula: C9H12O6
Formula Weight: 216.19
Melting Point: 119-121°
Optical Rotation: +52° (c=1 in chloroform)
MDL No.: MFCD00061641
Formula:
C₉H₁₂O₆ MW: 216,19 g/mol Pto. de fusión: 119…121 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00061641 Núm. CAS: 20513-98-8 |