7-Bromo-1-hydroxyisoquinoline ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
L17800.06
L17800.03
L17800.06EA
328
EUR
L17800.06
L17800.03
7-Bromo-1-hydroxyisoquinoline ≥98%
7-Bromo-1-hydroxyisoquinoline
Purity: 98+%
CAS No.: 223671-15-6
Molecular Formula: C9H6BrNO
Formula Weight: 224.06
Melting Point: 248-250°
Beilstein Reference: 8405244
MDL No.: MFCD02093963
Formula:
C₉H₆BrNO MW: 224.06 g/mol Pto. de fusión: 248…250 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD02093963 Núm. CAS: 223671-15-6 |