6-(Benzyloxy)-1H-indole 97%
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos: 6-Benzyloxyindole
L17805.03 L17805.MD
L17805.03EA 87.6 EUR
L17805.03 L17805.MD
6-(Benzyloxy)-1H-indole 97%
6-(Benzyloxy)-1H-indole
Purity: 97% CAS No.: 15903-94-3 Molecular Formula: C15H13NO Formula Weight: 223.28 Melting Point: 114-116° Beilstein Reference: 173319 MDL No.: MFCD00053554
Formula: C₁₅H₁₃NO
MW: 223,28 g/mol
Pto. de fusión: 114…116 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00053554
Núm. CAS: 15903-94-3