Ethyl-4-acetylbutyrate 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
|
L17848.22
L17848.06
L17848.14
L17848.22EA
351
EUR
L17848.22
L17848.06
L17848.14
Ethyl-4-acetylbutyrate 97%
Ethyl-4-acetylbutyrate
Purity: 97%
CAS No.: 13984-57-1
Molecular Formula: C8H14O3
Formula Weight: 158.20
Flash Point: 69°(156°F)
Refractive Index: 1.4275
Boiling Point: 65°/0.76mm
Beilstein Reference: 1762625
MDL No.: MFCD00009213
Formula:
C₈H₁₄O₃ Pto. Ebullición: 65 °C (0,76 mmHg) Densidad: 0,989 Pto. de inflamación: 69 °C (156 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00009213 Núm. CAS: 13984-57-1 EINECS: 237-776-7 |