Benzyl-5-amino-1H-pyrazole-4-carboxylate ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
L17859.03
L17859.06
L17859.03EA
17.7
EUR
L17859.03
L17859.06
Benzyl-5-amino-1H-pyrazole-4-carboxylate ≥98%
Benzyl-5-amino-1H-pyrazole-4-carboxylate
Purity: 98+%
CAS No.: 32016-28-7
Molecular Formula: C11H11N3O2
Formula Weight: 217.23
Melting Point: 121-123°
Beilstein Reference: 791498
MDL No.: MFCD03426023
Formula:
C₁₁H₁₁N₃O₂ MW: 217,23 g/mol Pto. de fusión: 121…123 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD03426023 Núm. CAS: 32016-28-7 |