4-Bromo-2-methylbiphenyl 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
L17875.03 L17875.06
L17875.03EA 30.8 EUR
L17875.03 L17875.06
4-Bromo-2-methylbiphenyl 98%
4-Bromo-2-methylbiphenyl
Purity: 98% CAS No.: 5002-26-6 Molecular Formula: C13H11Br Formula Weight: 247.14 Refractive Index: 1.6210 Boiling Point: 113-114°/0.7mm Beilstein Reference: 1908937 MDL No.: MFCD03093069
Formula: C₁₃H₁₁Br
Pto. Ebullición: 113…114 °C (0,7 mmHg)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03093069
Núm. CAS: 5002-26-6