DL-Valine ethyl ester hydrochloride 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: H-DL-Val-OEt·HCl, H-DL-Val-OEt.HCl
L17906.14 L17906.06
L17906.14EA 141 EUR
L17906.14 L17906.06
DL-Valine ethyl ester hydrochloride 99%
DL-Valine ethyl ester hydrochloride
Purity: 99% CAS No.: 23358-42-1 Molecular Formula: C7H15NO2.HCl Formula Weight: 181.66 Melting Point: ca 94° Beilstein Reference: 3912411 MDL No.: MFCD00067542
Formula: C₇H₁₅NO₂·HCl
MW: 181.7 g/mol
Pto. de fusión: ∼ 94 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00067542
Núm. CAS: 23358-42-1
EINECS: 245-606-8