5-(4-Fluorophenyl)valeric acid 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
L17935.03
L17935.06
L17935.MD
L17935.03EA
97.6
EUR
L17935.03
L17935.06
L17935.MD
5-(4-Fluorophenyl)valeric acid 97%
5-(4-Fluorophenyl)valeric acid
Purity: 97%
CAS No.: 24484-22-8
Molecular Formula: C11H13FO2
Formula Weight: 196.22
Melting Point: 73-75°
Beilstein Reference: 7918899
MDL No.: MFCD00800242
Formula:
C₁₁H₁₃FO₂ Pto. de fusión: 73…75 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00800242 Núm. CAS: 24484-22-8 |