4-Benzyloxypyridine-N-oxide 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
L17946.03
L17946.06
L17946.03EA
16.1
EUR
L17946.03
L17946.06
4-Benzyloxypyridine-N-oxide 98%
4-Benzyloxypyridine-N-oxide
Purity: 98%
CAS No.: 2683-66-1
Molecular Formula: C12H11NO2
Formula Weight: 201.22
Melting Point: 173-175°
Beilstein Reference: 165005
MDL No.: MFCD00047427
Formula:
C₁₂H₁₁NO₂ Pto. de fusión: 173…175 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00047427 Núm. CAS: 2683-66-1 |