Cyclohexyl-p-toluenesulphonate 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Cyclohexyl 4-methylbenzenesulphonate, Cyclohexyl Tosylate, p-Toluenesulphonic acid Cyclohexyl Ester
L17952.06
L17952.14
L17952.06EA
50.4
EUR
L17952.06
L17952.14
Cyclohexyl-p-toluenesulphonate 97%
Cyclohexyl-p-toluenesulphonate
Purity: 97%
CAS No.: 953-91-3
Molecular Formula: C13H18O3S
Formula Weight: 254.35
Melting Point: 45-46°
Beilstein Reference: 2217391
MDL No.: MFCD00014291
Formula:
C₁₃H₁₈O₃S Pto. de fusión: 45…46 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00014291 Núm. CAS: 953-91-3 EINECS: 213-468-8 |