Potassium trans-β-styryltrifluoroborate 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
L17971.03 L17971.06
L17971.03EA 80.3 EUR
L17971.03 L17971.06
Potassium trans-β-styryltrifluoroborate 98%
Potassium trans-beta-styryltrifluoroborate
Purity: 98% CAS No.: 201852-49-5 Molecular Formula: C8H7BF3K Formula Weight: 210.05 Melting Point: 300° Beilstein Reference: 7782992 MDL No.: MFCD02093981
Formula: C₈H₇BF₃K
MW: 210.05 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02093981
Núm. CAS: 201852-49-5