N,N'-Dibenzylethylenediamine diacetate 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
N1,N2-Dibenzylethane-1,2-diamine diacetate, Benzathine diacetate, N,N-Dibenzylethylenediamine diacetate
L17974.36
L17974.14
L17974.22
L17974.36EA
250
EUR
L17974.36
L17974.14
L17974.22
N,N'-Dibenzylethylenediamine diacetate 99%
N,N'-Dibenzylethylenediamine diacetate
Purity: 99%
CAS No.: 122-75-8
Molecular Formula: C6H5CH2NHCH2CH2NHCH2C6H5.2CH3CO2
Formula Weight: 360.46
Melting Point: 117-118°
Beilstein Reference: 3781362
MDL No.: MFCD00040588
Formula:
C₁₆H₂₀N₂ Pto. de fusión: 117…118 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00040588 Núm. CAS: 122-75-8 EINECS: 204-572-4 Índice Merck: 14,1064 |