3-(Bromomethyl)phenoxyacetic acid 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
L18029.06
L18029.03
L18029.06EA
162
EUR
L18029.06
L18029.03
3-(Bromomethyl)phenoxyacetic acid 97%
3-(Bromomethyl)phenoxyacetic acid
Purity: 97%
CAS No.: 136645-25-5
Molecular Formula: C9H9BrO3
Formula Weight: 245.07
Melting Point: 124-128°
UN No.: UN3261
MDL No.: MFCD02093985
Formula:
C₉H₉BrO₃ Pto. de fusión: 124…128 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD02093985 Núm. CAS: 136645-25-5 ADR: 8,III |