2-Cyclohexylbenzoic acid 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
L18060.03 L18060.06
L18060.03EA 93 EUR
L18060.03 L18060.06
2-Cyclohexylbenzoic acid 97%
2-Cyclohexylbenzoic acid
Purity: 97% CAS No.: 97023-48-8 Molecular Formula: C13H16O2 Formula Weight: 204.27 Melting Point: 103-105° Beilstein Reference: 2452158 MDL No.: MFCD00452653
Formula: C₁₃H₁₆O₂
MW: 204.27 g/mol
Pto. de fusión: 103…105 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00452653
Núm. CAS: 97023-48-8