3-(4-Methoxybenzoyl)acrylic acid 98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
4-(4-Methoxyphenyl)-4-oxobut-2-enoic acid
L18071.06
L18071.03
L18071.06EA
198
EUR
L18071.06
L18071.03
3-(4-Methoxybenzoyl)acrylic acid 98%
3-(4-Methoxybenzoyl)acrylic acid
Purity: 98%
CAS No.: 5711-41-1
Molecular Formula: C11H10O4
Formula Weight: 206.20
Melting Point: 137-140°
Beilstein Reference: 474529
MDL No.: MFCD00020486
Formula:
C₁₁H₁₀O₄ MW: 206,20 g/mol Pto. de fusión: 137…140 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00020486 Núm. CAS: 5711-41-1 |