3-Methylthiophene-2-methylamine 96%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
L18094.03
L18094.MD
L18094.03EA
275
EUR
L18094.03
L18094.MD
3-Methylthiophene-2-methylamine 96%
3-Methylthiophene-2-methylamine
Purity: 98%
CAS No.: 104163-35-1
Molecular Formula: C6H9NS
Formula Weight: 127.21
Refractive Index: 1.5565
Boiling Point: 78°/4mm
Beilstein Reference: 108864
UN No.: UN2735
MDL No.: MFCD02093988
Formula:
C₆H₉NS Pto. Ebullición: 78 °C (4 mmHg) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD02093988 Núm. CAS: 104163-35-1 UN: 2735 ADR: 8,II |